Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30141-25G
APOSOR30141-25GEA 75.4 EUR
APOSOR30141-25G
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo 97%
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencenosulfonilo
Formula: C₇H₆Cl₂O₃S
MW: 241,09 g/mol
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052959
Núm. CAS: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,II