2,4,5-Tribromotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-2,4,5-tribromobenzene, 1,2,4-Tribromo-5-methylbenzene
OR30148-25G
APOSOR30148-25GEA 198 EUR
APOSOR30148-25G
2,4,5-Tribromotolueno
2,4,5-Tribromotolueno
Formula: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052984
Núm. CAS: 3278-88-4