3-Amino-5-metilpirazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 0 EUR
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-metilpirazol
3-Amino-5-metilpirazol
Formula: C₄H₇N₃
Pto. Ebullición: 213 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075180
Núm. CAS: 31230-17-8