Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate
OR30152-1G
APOSOR30152-1GEA 65.4 EUR
APOSOR30152-1G
Ethyl trimethylacetopyruvate 97%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052319
Núm. CAS: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4