3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-1-(pyridin-3-yl)methanamine, N-Methyl-3-picolylamine, N-(3-Pyridylmethyl)methylamine
OR30155-1G OR30155-5G
APOSOR30155-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30155-1G APOSOR30155-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 93…95 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023610
Núm. CAS: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9