Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate, 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulphonyl chloride
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 43.5 EUR
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClO₄S₂
MW: 240,6845 g/mol
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068160
Núm. CAS: 59337-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III