4-Chloro-5-nitrophthalimide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30160-1G OR30160-250MG
APOSOR30160-1GEA 116 EUR
APOSOR30160-1G APOSOR30160-250MG
4-Chloro-5-nitrophthalimide
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Formula: C₈H₃ClN₂O₄
MW: 226,58 g/mol
Pto. de fusión: 201…203 °C
Densidad: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052331
Núm. CAS: 6015-57-2