Ácido (4-bromofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
OR30163-100G OR30163-25G
APOSOR30163-100GEA 29 EUR
APOSOR30163-100G APOSOR30163-25G
Ácido (4-bromofenil)acético 97%
Ácido (4-bromofenil)acético
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 326
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004342
Núm. CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7