4-Cianobencenesulfonil cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR30164-25G
OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA
0
EUR
APOSOR30164-25G
APOSOR30164-5G
4-Cianobencenesulfonil cloruro
4-Cianobencenesulfonil cloruro
Formula:
C₇H₄ClNO₂S Pto. de fusión: 107…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052337 Núm. CAS: 49584-26-1 UN: 3261 ADR: 8,III |