Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 231 EUR
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)metabórico 98%
Ácido (3,4,5-trimetoxifenil)metabórico
Formula: C₉H₁₃BO₅
MW: 212.01 g/mol
Pto. de fusión: 244…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075676
Núm. CAS: 182163-96-8