2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR30175-1KG OR30175-250G OR30175-25G
APOSOR30175-1KGEA 149 EUR
APOSOR30175-1KG APOSOR30175-250G APOSOR30175-25G
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
2,2-Dimetil-1,3-dioxano-4,6-diona
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006638
Núm. CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8