Methyl acetopyruvate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30191-25G OR30191-5G OR30191-1G
APOSOR30191-25GEA 0 EUR
APOSOR30191-25G APOSOR30191-5G APOSOR30191-1G
Methyl acetopyruvate 98%
Methyl acetopyruvate
Formula: C₆H₈O₄
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043638
Núm. CAS: 20577-61-1
EINECS: 243-891-3