2-Bromobencenosulfonamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30195-25G
APOSOR30195-25GEA 161 EUR
APOSOR30195-25G
2-Bromobencenosulfonamida 98%
2-Bromobencenosulfonamida
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Pto. de fusión: 191…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173662
Núm. CAS: 92748-09-9