Isotiocianato de 4-clorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cloro-4-isotiocianatobenceno
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 109 EUR
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
Isotiocianato de 4-clorofenilo 98%
Isotiocianato de 4-clorofenilo
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169,63 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C/24mmHg
Pto. de fusión: 42…46 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004810
Núm. CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III