2-(Boc-amino)-4-bromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (4-bromopyridin-2-yl)carbamate
OR302007-1G OR302007-5G
APOSOR302007-1GEA 82.8 EUR
APOSOR302007-1G APOSOR302007-5G
2-(Boc-amino)-4-bromopiridina
2-(Boc-amino)-4-bromopiridina
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
MW: 273.13 g/mol
Pto. de fusión: 139…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037866
Núm. CAS: 207799-10-8