3'-Bromoacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-Bromoacetophenone
OR30202-100G OR30202-25G OR30202-500G
APOSOR30202-100GEA 65.4 EUR
APOSOR30202-100G APOSOR30202-25G APOSOR30202-500G
3'-Bromoacetofenona
3'-Bromoacetofenona
Formula: C₈H₇BrO
Pto. Ebullición: 79…81 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 44508 °C
Densidad: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000083
Núm. CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0