1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-4-nitropyrazole
OR302024-100G
APOSOR302024-100GEA 74.1 EUR
APOSOR302024-100G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464261
Núm. CAS: 3994-50-1