2-Hydrazinopyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydrazinylpyrimidine
OR302061-1G OR302061-5G OR302061-25G
APOSOR302061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR302061-1G APOSOR302061-5G APOSOR302061-25G
2-Hydrazinopyrimidine 97%
2-Hydrazinopyrimidine
Formula: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01249337
Núm. CAS: 7504-94-1