1-Bromo-3-etilbenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30209-100G
APOSOR30209-100GEA 161 EUR
APOSOR30209-100G
1-Bromo-3-etilbenceno 98%
1-Bromo-3-etilbenceno
Formula: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C/10mmHg
Densidad: 1,3493 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156128
Núm. CAS: 2725-82-8