3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-phenylpyrazole
OR3021-1G OR3021-5G OR3021-10G
APOSOR3021-1GEA 58 EUR
APOSOR3021-1G APOSOR3021-5G APOSOR3021-10G
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
MW: 159,19 g/mol
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191749
Núm. CAS: 1572-10-7