Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302107-100MG OR302107-1G OR302107-5G
APOSOR302107-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR302107-100MG APOSOR302107-1G APOSOR302107-5G
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-bromopyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09991715
Núm. CAS: 210037-58-4