4-Bromo-2-chlorothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR302112-1G OR302112-5G
APOSOR302112-1GEA 348 EUR
APOSOR302112-1G APOSOR302112-5G
4-Bromo-2-chlorothiazole
4-Bromo-2-chlorothiazole
Formula: C₃HBrClNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09746336
Núm. CAS: 92977-45-2
UN: 1759
ADR: 8,III