1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR302124-1G
OR302124-5G
APOSOR302124-1GEA
119
EUR
APOSOR302124-1G
APOSOR302124-5G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₂₁BN₂O₄ MW: 280,1278 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08706026 Núm. CAS: 864754-16-5 |