Ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, (1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)-boronic acid
OR302125-10G OR302125-25G
APOSOR302125-10GEA 79.9 EUR
APOSOR302125-10G APOSOR302125-25G
Ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico
Ácido 1-metil-1H-pirazol-5-borónico
Formula: C₄H₇BN₂O₂
MW: 125,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11053031
Núm. CAS: 720702-41-0