1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid, 1H-Pyrazole-5-boronic acid, N1-BOC protected, 1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic Acid
OR302126-1G
OR302126-5G
APOSOR302126-1GEA
105
EUR
APOSOR302126-1G
APOSOR302126-5G
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-Boc-1H-pyrazole-5-boronic acid
Formula:
C₈H₁₃BN₂O₄ MW: 212,0108 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD12025961 Núm. CAS: 1217500-54-3 |