1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
OR302130-100G
APOSOR302130-100GEA 63.8 EUR
APOSOR302130-100G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C
Pto. de inflamación: 104,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044692
Núm. CAS: 449758-17-2