1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR302141-1G OR302141-5G
APOSOR302141-1GEA 43.5 EUR
APOSOR302141-1G APOSOR302141-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,1550 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12033229
Núm. CAS: 1040377-03-4