1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30215-1G OR30215-5G OR30215-250MG
APOSOR30215-1GEA 109 EUR
APOSOR30215-1G APOSOR30215-5G APOSOR30215-250MG
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 137…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174275
Núm. CAS: 3343-45-1