2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
OR302169-5G
APOSOR302169-5GEA 95.7 EUR
APOSOR302169-5G
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Formula: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010537
Núm. CAS: 943-03-3