6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302171-1G OR302171-250MG
APOSOR302171-1GEA 2290 EUR
APOSOR302171-1G APOSOR302171-250MG
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid 97%
6-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₇N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973511
Núm. CAS: 264623-57-6