7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30218-25G OR30218-5G
APOSOR30218-25GEA 281 EUR
APOSOR30218-25G APOSOR30218-5G
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 52…53 °C/18mmHg
Densidad: 0,887 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006938
Núm. CAS: 2525-16-8
EINECS: 219-762-2
UN: 1993
ADR: 3,III