4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 21.9 EUR
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Pto. Ebullición: 199.8 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1.11 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621162
Núm. CAS: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9