6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302187-25G
APOSOR302187-25GEA 94.4 EUR
APOSOR302187-25G
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
6-Methoxy-2-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095076
Núm. CAS: 5467-69-6