Ácido piridina-2,4-dicarboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PCA, Ácido 2,4-piridindicarboxílico
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 161 EUR
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico 97%
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. de fusión: 246…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149413
Núm. CAS: 499-80-9