O-Bencilhidroxilamina clorhidrato 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR30224-100G OR30224-25G OR30224-5G
APOSOR30224-100GEA 71.2 EUR
APOSOR30224-100G APOSOR30224-25G APOSOR30224-5G
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato 97%
O-Bencilhidroxilamina clorhidrato
Formula: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,62 g/mol
Pto. de fusión: 234…238 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012952
Núm. CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR