3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR30226-1G OR30226-250MG OR30226-500MG
APOSOR30226-1GEA 589 EUR
APOSOR30226-1G APOSOR30226-250MG APOSOR30226-500MG
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
3-Chloro-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₁H₁₃ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126487
Núm. CAS: 50786-60-2