Isotiocianato de 2-metoxifenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR30227-25G OR30227-5G
APOSOR30227-25GEA 183 EUR
APOSOR30227-25G APOSOR30227-5G
Isotiocianato de 2-metoxifenilo 98%
Isotiocianato de 2-metoxifenilo
Formula: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011675
Núm. CAS: 3288-04-8