Ácido trifenilacético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302273-5G OR302273-25G
APOSOR302273-5GEA 58 EUR
APOSOR302273-5G APOSOR302273-25G
Ácido trifenilacético 97%
Ácido trifenilacético
Formula: C₂₀H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004185
Núm. CAS: 595-91-5