tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 5-bromoisoindoline-2-carboxylate
OR302276-5G
APOSOR302276-5GEA 65.4 EUR
APOSOR302276-5G
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
tert-Butyl-5-bromoisoindoline-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆BrNO₂
MW: 298,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953049
Núm. CAS: 201940-08-1