2-Cloro-4-iodotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 78.3 EUR
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Cloro-4-iodotolueno
2-Cloro-4-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
Pto. Ebullición: 118…120 °C/15mmHg
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040872
Núm. CAS: 83846-48-4