3,5-Dibromo-2,6-dimetoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
OR302296-5G OR302296-25G
APOSOR302296-5GEA 109 EUR
APOSOR302296-5G APOSOR302296-25G
3,5-Dibromo-2,6-dimetoxipiridina
3,5-Dibromo-2,6-dimetoxipiridina
Formula: C₇H₇Br₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955954
Núm. CAS: 16727-44-9