3-Cianobencenesulfonil cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 162 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cianobencenesulfonil cloruro 98%
3-Cianobencenesulfonil cloruro
Formula: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 47…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203480
Núm. CAS: 56542-67-7
UN: 3261
ADR: 8,II