4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-3-nitro-1H-pyrazole
OR302333-1G OR302333-250MG OR302333-5G
APOSOR302333-1GEA 65.4 EUR
APOSOR302333-1G APOSOR302333-250MG APOSOR302333-5G
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
4-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08685901
Núm. CAS: 38858-90-1