3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302360-1G OR302360-250MG
APOSOR302360-1GEA 375 EUR
APOSOR302360-1G APOSOR302360-250MG
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
3-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12402373
Núm. CAS: 33631-01-5