4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR302362-1G OR302362-250MG OR302362-5G
APOSOR302362-1GEA 224 EUR
APOSOR302362-1G APOSOR302362-250MG APOSOR302362-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one 97%
4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09832890
Núm. CAS: 952182-01-3