Cloruro de 2,4-dicloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4-Dichloro-6-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR30237-1G OR30237-500MG OR30237-5G
APOSOR30237-1GEA 114 EUR
APOSOR30237-1G APOSOR30237-500MG APOSOR30237-5G
Cloruro de 2,4-dicloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo
Cloruro de 2,4-dicloro-6-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₅Cl₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204179
Núm. CAS: 175278-26-9
UN: 3261
ADR: 8,II