2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR302395-1G OR302395-5G
APOSOR302395-1GEA 300 EUR
APOSOR302395-1G APOSOR302395-5G
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
2-Hydrazino-4-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₈N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02734394
Núm. CAS: 89181-80-6