Isotiocianato de 1-butilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Butyl isothiocyanate
OR30240-100G OR30240-25G OR30240-500G
APOSOR30240-100GEA 48 EUR
APOSOR30240-100G APOSOR30240-25G APOSOR30240-500G
Isotiocianato de 1-butilo
Isotiocianato de 1-butilo
Formula: C₅H₉NS
MW: 115.2 g/mol
Pto. Ebullición: 63…65 °C/11 mmHg
Densidad: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004824
Núm. CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II