Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302400-5G OR302400-10G
APOSOR302400-5GEA 1030 EUR
APOSOR302400-5G APOSOR302400-10G
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95+%
Benzyl-3-cyano-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₃
MW: 258,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258795
Núm. CAS: 916423-53-5