2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR302439-1G OR302439-250MG
APOSOR302439-1GEA 319 EUR
APOSOR302439-1G APOSOR302439-250MG
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane 97%
2-Azabicyclo[2.2.1]heptane
Formula: C₆H₁₁N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864542
Núm. CAS: 279-24-3